n-Pentadekan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: N-Pentadecane, Pentadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20953.0050 8.20953.0010
8.20953.0050EA 755 NOK
8.20953.0050 8.20953.0010
n-Pentadekan for syntese, Sigma-Aldrich®
n-Pentadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212,42 g/mol
Kokepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 13…15 °C
Tetthet: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 132 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008990
CAS-nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
FN: 3295
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 10 °C
Molar Mass 212.41 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C
Explosion Limit 0.45 - 6.5 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)