n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Pentane
26192.463EA 6575 NOK
26192.463 26192.292 26192.554 26192.361
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentane
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Kokepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –130 °C
Tetthet: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009498
CAS-nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
FN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Indeks: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 95 %
Boiling point 35 - 37 °C