n-Tetradekan, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Tetradecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
87139-25ML 87139-5ML
87139-25MLEA 3450 NOK
87139-25ML 87139-5ML
n-Tetradekan, Supelco®
n-Tetradekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
MW: 198,39 g/mol
Kokepunkt: 253,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 6 °C
Tetthet: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008986
CAS-nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c124cfa995e1ef65c776d85169de44fe2aff9d56&vid=e119c3b067c5fc1d87f9d9593cc3fb62303f39b0&prid=web&clid=SAPDAM