1,2-Dibromo-2-methylpropane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
406490050 406490250 406492500
ACRO406490050EA 395 NOK
ACRO406490050 ACRO406490250 ACRO406492500
1,2-Dibromo-2-methylpropane 98%
1,2-Dibromo-2-methylpropane
Formel: C₄H₈Br₂
MW: 215,92 g/mol
Kokepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -70,1 °C
Tetthet: 1,79 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000126
CAS-nummer: 594-34-3
EINECS: 209-835-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5083 to 1.5103 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %