1-Brom-2-metylpropan 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Isobutyl bromide
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 1550 NOK
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-Brom-2-metylpropan 98+%
1-Brom-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Kokepunkt: 90…92 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –119 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000217
CAS-nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
FN: 2342
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,05152
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %