3-(Brommetyl)heptan 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
305331000 305335000
ACRO305331000EA 880 NOK
ACRO305331000 ACRO305335000
3-(Brommetyl)heptan 95%
3-(Brommetyl)heptan
Formel: C₈H₁₇Br
MW: 193,13 g/mol
Kokepunkt: 75…77 °C (16 mmHg)
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000220
CAS-nummer: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %