2,4-Dimetyl-3-pentanon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
159702500 159705000
ACRO159702500EA 825 NOK
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-Dimetyl-3-pentanon 98%
2,4-Dimetyl-3-pentanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 124 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 15 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008918
CAS-nummer: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
FN: 1224
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %