3,3-Dimetylbutanon 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 1375 NOK
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimetylbutanon 96%
3,3-Dimetylbutanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –52,5 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008846
CAS-nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
FN: 1224
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,07594
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %