3-Metylbutanon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 2975 NOK
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Metylbutanon 98%
3-Metylbutanon
Formel: C₅H₁₀O
Kokepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –92 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008919
CAS-nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
FN: 2397
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,06164
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %