4,4-Dimetyl-2-pentanon 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4,4-Dimethylpentan-2-one
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 1350 NOK
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Dimetyl-2-pentanon 99%
4,4-Dimetyl-2-pentanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 125…130 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –64 °C
Tetthet: 0,804 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008854
CAS-nummer: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
FN: 1224
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %