4-Metyl-2-pentanon 99.5%, Spectrophotometric Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
222170025 222175000 222170010
ACRO222170025EA 2750 NOK
ACRO222170025 ACRO222175000 ACRO222170010
4-Metyl-2-pentanon 99.5%, Spectrophotometric Grade
4-Metyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 117,4 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –84 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 14 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008938
CAS-nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
FN: 1245
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %