4-Metyl-2-pentanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
25656.298EA 1275 NOK
25656.298 25656.323 25656.367
4-Metyl-2-pentanon ≥98%, GPR RECTAPUR®
4-Metyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 117,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –84 °C
Tetthet: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 16 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008938
CAS-nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
FN: 1245
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 115 - 117 °C
Density (20/4) 0.790 - 0.810
Evaporation residue Max. 0.02 %