5-Metyl-2-heksanon 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
149660010 149660025
149660010.EA 1150 NOK
149660010. 149660025.
5-Metyl-2-heksanon 99%
5-Metyl-2-heksanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –74 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008950
CAS-nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
FN: 2302
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)