2,6-Dimetyl-3,5-heptandion 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
408360050 408360250
ACRO408360050EA 1925 NOK
ACRO408360050 ACRO408360250
2,6-Dimetyl-3,5-heptandion 99%
2,6-Dimetyl-3,5-heptandion
Formel: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Kokepunkt: 66 °C (8 mmHg)
Tetthet: 1,4586 g/cm³
Flash punkt: 60 °C
MDL nummer: MFCD00015040
CAS-nummer: 18362-64-6
EINECS: 242-234-8
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %