2-klor-2-metylpropan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: tert-Butyl chloride
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 2225 NOK
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
2-klor-2-metylpropan 99%
2-klor-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Kokepunkt: 51 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 0,85 g/cm³
Flash punkt: –27 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000816
CAS-nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
FN: 1127
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,01561
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA