Micro burettes, Bang pattern, straight stopcock, Schellbach stripe, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
24265 24269 924265
BRND24265EA 8225 NOK
BRND24265 BRND24269 BRND924265
Micro burettes, Bang pattern, straight stopcock, Schellbach stripe, BLAUBRAND®
Byretter
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
  • Kalibrert til å levere 'Ex'
  • Schellbach-stripe, ringmerker ved hovedgraderingene
  • Med fot
Sertifiseringer: DIN EN ISO 385
Bestillingsinformasjon: Supplied with batch certificate or single certificate. On request also available with USP individual certificate or DAkkS calibration certificate.