2-klor-2-metylpropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: tert-Butyl chloride
C0208-25ML C0208-500ML
TCIAC0208-25MLEA 220 NOK
TCIAC0208-25ML TCIAC0208-500ML
2-klor-2-metylpropan ≥98.0% (by GC)
2-klor-2-metylpropan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Kokepunkt: 52°C
Smeltepunkt: –28 °C
Tetthet: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -18°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000816
CAS-nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
FN: 1127
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=809fb81837a13f30af755407f8f86b5180ad64df&vid=65c403ec65dcdb6af6180f442840006283bfd024&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %