Isobutylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41735.0250 8.41735.1000
8.41735.0250EA 360 NOK
8.41735.0250 8.41735.1000
Isobutylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Isobutylamin
Formel: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Kokepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Tetthet: 0,7344 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –9 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008146
CAS-nummer: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
FN: 1214
ADR: 3 (8),II
Merck Indeks: 13,05149
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 135 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Explosion Limit 2 - 9 %(V)
Density 0.736 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C