Isopentylamin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
155470250 155470050 155471000
ACRO155470250EA 595 NOK
ACRO155470250 ACRO155470050 ACRO155471000
Isopentylamin 99%
Isopentylamin
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Kokepunkt: 95…97 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 0,75 g/cm³
Flash punkt: 4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008203
CAS-nummer: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
FN: 1106
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,05128
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %