Isooktan, dehydrert (maks. 0,01% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® for syntese
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
28780.322EA 1800 NOK
28780.322 28780.366
Isooktan, dehydrert (maks. 0,01% H₂O) ≥99%, GPR RECTAPUR® for syntese
Isooktan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Kokepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –107 °C
Tetthet: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008943
CAS-nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
FN: 1262
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=559f761f651e5fcdb0cf5dd303cd79e53daf2366&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.690 - 0.695
Free acidity Max. 0.0004 meq/g
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm