Engangsørepropper, E-A-RSoft™
Leverandør: 3M
ES01001 ES01005 PD01010
111-1630EA 1225 NOK
111-1630 111-1797 111-2422
Engangsørepropper, E-A-RSoft™
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
E-A-RSoft neongule ørepropper er laget av sakte ekspanderende polyuretanskum. En propp som gir jevnt fordelt trykk, fleksibilitet og god tetning med optimal komfort. Når de er satt inn i øret, utvider skumproppene seg slik at de gir en tett og sikker individuell tilpasning. Disse øreproppene er tilgjengelige med og uten snor og kan brukes med One Touch™-dispenseren.
  • Mykt, hypoallergenisk skummateriale for lavere trykk inne i øret
  • Glatt, smussresistent overflate for bedre hygiene, holdbarhet og komfort
  • Polyestersnor bidrar til å hindre hørselsskade
  • Én