Engangsørepropper, E-A-RSoft™ FX
Leverandør: 3M
ES01020 ES01021
111-0835EA 1375 NOK
111-0835 MMMAES01021
Engangsørepropper, E-A-RSoft™ FX
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
Denne øreproppen med klokkeform og supermykt skum er enkel å sette på plass og tetter effektivt, noe som gir den største støyreduksjonen som er tilgjengelig. Tilpasset polyuretanskum-formulering gir sakte innhenting og svært høy mykhet for optimal komfort.
  • Flenseformen fungerer som en effektiv innsettingsenhet når den er rullet ned
  • Enkle å sette inn i ørekanalen
  • Tilgjengelig med eller uten snor
  • Kompatible med andre PPE
SNR: 39 dB