Skvalan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
215351000 215355000 215350025
ACRO215351000EA 985 NOK
ACRO215351000 ACRO215355000 ACRO215350025
Skvalan 99%
Skvalan
Formel: C₃₀H₆₂
Kokepunkt: 210…215 °C (1 mmHg)
Tetthet: 0,8085 g/cm³
Flash punkt: 217 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008953
CAS-nummer: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Indeks: 12,08923
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.807 to 0.810 g/ml
GC ≥98.5 %
Iodine value ≤1 g I/100 g
Acid value ≤0.2 mg KOH/g
Saponification value ≤1 mg KOH/g