2-Metylbutan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
8113.1000EA 995 NOK
8113.1000 8113.9025
2-Metylbutan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
2-Metylbutan
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Kokepunkt: 28 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –160 °C
Tetthet: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –51 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009338
CAS-nummer: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
FN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Point 27.5 - 28.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %