2-metylnonan ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
B20849.03
B20849.06
B20849.14
B20849.03EA
665
NOK
B20849.03
B20849.06
B20849.14
2-metylnonan ≥98%
2-metylnonan
Purity: 98+%
CAS No.: 871-83-0
Molecular Formula: C10H22
Formula Weight: 142.29
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.410
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 166°
Beilstein Reference: 1696990
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00027321
Formel:
C₁₀H₂₂ MW: 142,28 g/mol Kokepunkt: 166 °C Smeltepunkt: –74,6 °C Tetthet: 0,72 Flash punkt: 46 °C (115 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00027321 CAS-nummer: 871-83-0 EINECS: 212-814-5 FN: 3295 ADR: 3,III |