Benzylacetat 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
105820010 105822500
ACRO105820010EA 1200 NOK
ACRO105820010 ACRO105822500
Benzylacetat 99+%
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –51 °C
Tetthet: 1,055 g/cm³
Flash punkt: 102 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008712
CAS-nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Indeks: 13,01125
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %