2-Bromopropene 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide
107340100 107340500
ACRO107340100EA 1225 NOK
ACRO107340100 ACRO107340500
2-Bromopropene 99% stabilised
2-Bromopropene
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Kokepunkt: 47…49 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –125 °C
Tetthet: 1,36 g/cm³
Flash punkt: 4 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000140
CAS-nummer: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT