4-Bromo-1-butene 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
173550050 173550250 173550500
ACRO173550050EA 1125 NOK
ACRO173550050 ACRO173550250 ACRO173550500
4-Bromo-1-butene 98+%
4-Bromo-1-butene
Formel: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Kokepunkt: 98…100 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,33 g/cm³
Flash punkt: 1 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000258
CAS-nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %