6-Bromo-1-hexene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
364700010 364700050 364700250
ACRO364700010EA 540 NOK
ACRO364700010 ACRO364700050 ACRO364700250
6-Bromo-1-hexene 97%
6-Bromo-1-hexene
Formel: C₆H₁₁Br
Kokepunkt: 47…51 °C (16 mmHg)
Tetthet: 1,217 g/cm³
Flash punkt: 52 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000269
CAS-nummer: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %