trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene
406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 1275 NOK
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formel: C₄H₆Br₂
MW: 213,9 g/mol
Kokepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48…53 °C
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000249
CAS-nummer: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
FN: 2923
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %