trans-2-Pentenal 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
325420050 325420250
ACRO325420050EA 575 NOK
ACRO325420050 ACRO325420250
trans-2-Pentenal 97%
trans-2-Pentenal
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,86 g/cm³
Flash punkt: 19 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009615
CAS-nummer: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %