Allyl acetat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
180651000 180655000
ACRO180651000EA 455 NOK
ACRO180651000 ACRO180655000
Allyl acetat 99%
Allyl acetate
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –96 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: 6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008721
CAS-nummer: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
FN: 2333
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,00293
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %