1,1-Dichloroethylene, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 515 NOK
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dichloroethylene, Supelco®
1,1-Dichloroethylene
Formel: C₂H₂Cl₂
Kokepunkt: 31,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –122 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –25 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011653
CAS-nummer: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
FN: 1303
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM