Vortex mixers, lab dancer
Leverandør: IKA
3365000 3365002 3365003
444-0020EA 4925 NOK
444-0020 442-0021 444-0664
Vortex mixers, lab dancer
Risteapparater Reagensrørrister
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell lab dancer
Ristebevegelse Orbital
Environmentally Preferable
kretsløp 4,5 mm
Hastighetsområde 2800 min⁻¹ fixed
Maks. kapasitet 0,1 kg, including attachment
Motoreffekt inn/ut 1,2/0,8 W
Ø×H 100×70 mm
Max. mixing volume 50 ml
Max. Ø of tubes 30 mm
Weight 0,55 kg