Målekolber for sukkeranalyse ifølge Kohlrausch, klasse B, hvit gradering, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
402038 402046
BRND402038EA 1175 NOK
BRND402038 BRND402046
Målekolber for sukkeranalyse ifølge Kohlrausch, klasse B, hvit gradering, SILBERBRAND
Kolber Målekolber
Borosilikatglass 3.3.
  • Calibrated to contain (TC, IN)
  • Error limits according to class B
  • Mark and inscriptions in high contrast white enamel