Adaptere, tilførsel, rette, med avløp
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05266003 05266002 05266001 05266004
LENZ05266003EA 580 NOK
LENZ05266003 LENZ05266002 LENZ05266001 LENZ05266004
Adaptere, tilførsel, rette, med avløp
Destillasjonsutstyr Destillasjonsadaptere
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Delivery adapters, straight, with NS socket and NS cone, with drain tip.