Petriskåler
Leverandør: Brand
455701 455717 455732 455742 455743 455751
BRND455701EA 555 NOK
BRND455701 BRND455717 BRND455732 BRND455742 BRND455743 BRND455751
Petriskåler
Dyrkningsplater Petriskåler
Sodaglass. Skålen og lokket er flate på inn- og utsiden, og de er uten bobler og oppstreking. De skårne kantene er flammepolert.