Flasker, smal åpning, med gjenger
Leverandør: Rixius
RIXI10201010022ULMEA 9 NOK
RIXI10200025022BOM RIXI10201100028BOM RIXI10201010022ULM RIXI10201100028ULM 215-4719 RIXI10501003018BOM 215-4727 215-4726 RIXI10201020022BOM RIXI10201010022BOM 215-4725 215-4724 807-0000 RIXI10501000518BOM 215-4565 RIXI10201250045BOM RIXI10501010018BOM 215-4291 RIXI10501005018BOM RIXI10500001018BOM 215-4729 RIXI10200003018BOM 215-4728 215-1822 215-1823 215-1821 215-4731 215-4730 RIXI10501002018BOM RIXI10501003018X RIXI10200010022BOM 215-1826 RIXI10200100028BOM 215-1824 RIXI10201025022ULM 215-1825 215-1834 215-1831 RIXI10200010022ULM 215-3899 215-1832 215-2247 RIXI10201025022BOM RIXI10201100045BOM RIXI10200005018BOM RIXI10201015022BOM RIXI10501001018BOM RIXI10201050025BOM RIXI10201050025ULM 215-1835 215-1836 RIXI10200050025BOM 215-2454
Flasker, smal åpning, med gjenger
Flasker Glassflasker
Clear or amber glass with black PP cap.
  • Gode kjemiske og fysiske egenskaper
  • For bruk som ikke omfatter høye termiske belastninger
  • Runde gjenger i samsvar med DIN 168
Excellent for sampling, storing and transporting liquids. Amber coloured to protect light-sensitive materials.