1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
305690050 305690250
ACRO305690050EA 710 NOK
ACRO305690050 ACRO305690250
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
Formel: C₄H₇NO₂S₂
MW: 165,24 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010443
CAS-nummer: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 127 °C
GC ≥98.5 %