1-Hepten 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
120390250 120391000
ACRO120390250EA 1125 NOK
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Hepten 98%
1-Heptene
Formel: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Kokepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –119 °C
Tetthet: 0,697 g/cm³
Flash punkt: –9 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009531
CAS-nummer: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
FN: 2278
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %