1-Heksen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
213210010 213211000 213210250 213210025
ACRO213210010EA 770 NOK
ACRO213210010 ACRO213211000 ACRO213210250 ACRO213210025
1-Heksen 97%
1-Heksen
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 62…65 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –140 °C
Tetthet: 0,678 g/cm³
Flash punkt: –26 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009505
CAS-nummer: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
FN: 2370
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3867 to 1.3887 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %