1-Oktadeken 90% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
129310010 129310025
ACRO129310010EA 905 NOK
ACRO129310010 ACRO129310025
1-Oktadeken 90% tech.
1-Oktadeken
Formel: C₁₈H₃₆
Kokepunkt: 178…180 °C (15 mmHg)
Tetthet: 0,789 g/cm³
Flash punkt: 154 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009003
CAS-nummer: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4455 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %