1-Okten 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
301250025 301251000 301250010 301250100 301255000
ACRO301250025EA 1825 NOK
ACRO301250025 ACRO301251000 ACRO301250010 ACRO301250100 ACRO301255000
1-Okten 99+%
1-Okten
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Kokepunkt: 121…123 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –102 °C
Tetthet: 0,715 g/cm³
Flash punkt: 13 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009548
CAS-nummer: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
FN: 3295
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,01770
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %