1-Penten 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: alpha-n-Amylene, Propylethylene
268665000 268660025 268660250 268661000
ACRO268665000EA 3150 NOK
ACRO268665000 ACRO268660025 ACRO268660250 ACRO268661000
1-Penten 97%
1-Pentene
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 30 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –165 °C
Tetthet: 0,64 g/cm³
Flash punkt: –28 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003567
CAS-nummer: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
FN: 1108
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,07262
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %