Ørepropper med bøyle, E-A-R™ Caboflex™
Leverandør: 3M
CS01000 CF01000
111-2200EA 7550 NOK
111-2200 111-1553
Ørepropper med bøyle, E-A-R™ Caboflex™
Ørepropper Ørepropper med bøyle
Dette lette hørselvernet er ideelt når man beveger seg inn og ut av områder med mye støy. Det passer komfortabelt rundt halsen når det ikke er i bruk. De koniske proppene kan vris for å tilpasses ørekanalen og gir dermed en bedre tetning mot støy.
  • Fleksibelt, lett, dielektrisk hakebånd som ikke kommer borti hjelm eller briller
  • Skum med sakte innhenting: forbedret tilpasning av proppene i ørekanalen
  • Reservepropper er tilgjengelige for rimeligere bruk
SNR: 21 dB
Sertifiseringer: EN 352-2