cis-2-Pentene
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (Z)-2-Pentene
383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 930 NOK
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Pentene
cis-2-Pentene
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 37 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –151 °C
Tetthet: 0,65 g/cm³
Flash punkt: –27 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063978
CAS-nummer: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
FN: 3295
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,07263
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %