Engangsørepropper, E-A-R™ Classic™
Leverandør: 3M
AM01000 PP01002 FP01000 CC01000
111-1060EA 1725 NOK
111-1060 111-0934 111-0837 111-1067
Engangsørepropper, E-A-R™ Classic™
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
Øreproppene er laget av et mykt, energiabsorberende polymerskum som gir ypperlig hørselvern og komfort hele dagen.
  • Fast materiale med sakte innhenting er med på å sikre god tilpasning
  • Svette- og fuktbestandig, noe som er med på å forbedre komforten
  • Svært rimelige i bruk ettersom øreproppene kan rengjøres opptil tre ganger
Også tilgjengelig i en liten versjon for brukere som ønsker mer komfort i mindre ørekanaler.
SNR: 28 dB
Sertifiseringer: EN 352-2.
NB: *Én størrelse passer alle.