trans-2-heksen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (E)-2-Hexene
149900050 149900250
ACRO149900050EA 1550 NOK
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-heksen 98+%
trans-2-heksen
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 68 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98,5 °C
Tetthet: 0,66 g/cm³
Flash punkt: –20 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009473
CAS-nummer: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %