trans-3-Heksen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (E)-3-Hexene, 3-Hexene
149910010 149910051
ACRO149910010EA 470 NOK
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Heksen 98%
trans-3-Heksen
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 67 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –113 °C
Tetthet: 0,677 g/cm³
Flash punkt: –12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009386
CAS-nummer: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
FN: 3295
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %