2,3-Dimethyl-2-butene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tetramethylethylene
156590250 156591000 156595000
ACRO156590250EA 910 NOK
ACRO156590250 ACRO156591000 ACRO156595000
2,3-Dimethyl-2-butene 98%
2,3-Dimethyl-2-butene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 73 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –75 °C
Tetthet: 0,7 g/cm³
Flash punkt: –16 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008897
CAS-nummer: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %